Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 sider
Artikelnummer. 11380342 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Prøvevolumen:
5 mL
13 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvevolumen Pakningsstørrelse
11380342 13 mL Hver
11370342 5 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380342 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28989334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35135.00 DKK
    32566.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2569.00 DKK
    7% Slukket
Indeholder
Dismantling tool, support screen, net ring (10μm), O-ring, stop plugs and instructions
Til præparativ gelfiltreringskromatografi med høj opløsning med korte køretider og god genvinding. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg er færdigpakkede XK-søjler.
  • Forberedte, færdigpakkede XK-søjler
  • Tilgængelig i sengevolumener 120 eller 320 ml
  • Sengemål: 16x 600 mm eller 26 x 600 mm
  • Prøvevolumen: 5mL eller 13mL
Medier:
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
  • pH-stabilitetsområde: 3 til 12
Kolonne:
  • Kolonne ID: 16mm eller 26mm
  • Rørmateriale: borosilikatglas
  • Porøsitet: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen 13 mL
Til brug med (applikation) højopløsningspræparativ gelfiltreringskromatografi
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiLoad 26/600 Superdex 75 pg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol