Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 200 PG XK kolonne
Artikelnummer. 11380502 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
180mL
480mL
1000mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengevolumen unitSize
11380502 480mL Hver
11389991 180mL Hver
11369991 1000mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11380502 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 90100273
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forpakkede XK-søjler designet til præparativ gelfiltreringskromatografi i høj opløsning.
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade er færdigpakkede XK-søjler designet til præparativ gelfiltreringskromatografi i høj opløsning. Søjlen er et glimrende valg til at adskille MAbs fra dimerer og kontaminanter.
  • Høj opløsning med korte driftstider og god restitution.
  • Høj kapacitet ved høje flowhastigheder.
  • Adskillelser kan skaleres op til produktionsniveauer.
  • Færdigpakket for bekvemmelighed og reproducerbarhed.
  • 1/16” fittings til praktiske forbindelser til ÄKTA designsystemer.
Superdex™ prep grade (pg) fremstilles ved kovalent binding af dextran til stærkt tværbundet agarose. Adskillelsesegenskaberne af disse harpikser bestemmes af dextrankomponenten. Stejle selektivitetskurver giver fremragende opløsningsevne for peptider og proteiner i molekylvægtsområderne, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 pg), M r 3 000 til 70 000 (Superdex™ 75 sider), og M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sider). Harpiksen kombinerer høj mekanisk styrke med høj hydrofilicitet, hvilket tillader høje strømningshastigheder og minimale uspecifikke interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 480mL
Produkttype HiLoad Superdex
Materiale Borosilikatglassøjle
Indhold og opbevaring 4 til 30 °C, 20% Ethanol