Beskrivelse
HiLoad™ Superdex™ 200 prep grade er færdigpakkede XK-søjler designet til præparativ gelfiltreringskromatografi i høj opløsning. Søjlen er et glimrende valg til at adskille MAbs fra dimerer og kontaminanter.
- Høj opløsning med korte driftstider og god restitution.
- Høj kapacitet ved høje flowhastigheder.
- Adskillelser kan skaleres op til produktionsniveauer.
- Færdigpakket for bekvemmelighed og reproducerbarhed.
- 1/16” fittings til praktiske forbindelser til ÄKTA designsystemer.
Superdex™ prep grade (pg) fremstilles ved kovalent binding af dextran til stærkt tværbundet agarose. Adskillelsesegenskaberne af disse harpikser bestemmes af dextrankomponenten. Stejle selektivitetskurver giver fremragende opløsningsevne for peptider og proteiner i molekylvægtsområderne, M r 10 000 ( < Superdex™ 30 pg), M r 3 000 til 70 000 (Superdex™ 75 sider), og M r 10 000 600 000 ( Superdex™ 200 sider). Harpiksen kombinerer høj mekanisk styrke med høj hydrofilicitet, hvilket tillader høje strømningshastigheder og minimale uspecifikke interaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1000mL |
| Produkttype | HiLoad Superdex |
| Materiale | Borosilikatglassøjle |
| Indhold og opbevaring | 4 til 30 °C, 20% Ethanol |