Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superose™ 6 Prep Grade Preparative SEC Column
Artikelnummer. 16022082 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16022082 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 16022082 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29323952
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23585.00 DKK
    21668.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1917.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En færdigpakket SEC-søjle til højopløsningsrensning af store biomolekyler og proteinkomplekser med prøvevolumener op til 5 ml
  • Kan bruges med en selvstændig pumpe eller et kromatografisystem
  • Oprensning er mulig over et usædvanligt bredt molekylvægtsområde
  • Adskillelser kan skaleres op vha Superose™ 6 Prep Grade Resin
  • Harpiks giver god opløsningsadskillelse af proteiner og andre biomolekyler efter størrelse
  • Fittings (1/16 tommer) til direkte forbindelse til ÄKTA-systemer og andre kromatografisystemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Flowhastighed 1,6 ml/min
Sengevolumen 120 mL
Produkttype Superose Færdigpakket kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Til brug med (applikation) Størrelsesekskluderingskromatografi (SEC)
Højde (metrisk) 600 mm
Prøvetype <5 mL
Inkluderer Demonteringsværktøj, netring (10μ m), stopstik, O-ring, støtteskærm og instruktioner
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C til 30 °C
Stationær fase Superose™ 6 Prep Grade (pg) Resin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • HiLoad 16/600 Superose 6 pg
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol