Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 pg færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 11350342 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11350342 16 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11350342 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28989331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23810.00 DKK
    21668.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2142.00 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
Demonteringsværktøj, støtteskærm, netring (10 m), μO-ring, stoppropper og instruktioner.
Designet til præparativ gelfiltreringskromatografi med høj opløsning, der adskiller peptider
  • Forpakkede XK-søjler
  • 1/16 tommer fittings for bekvem tilslutning til KTA design systemer
  • Høj opløsning med korte driftstider og god restitution
  • Høj kapacitet ved høje flowhastigheder
  • Adskillelser kan skaleres op til produktionsniveauer
  • Færdigpakket for bekvemmelighed og reproducerbarhed
  • Fremstillet ved kovalent binding af dextran til stærkt tværbundet agarose
  • Adskillelsesegenskaberne for disse medier bestemmes af dextrankomponenten
  • BioProcess medium kombinerer høj mekanisk styrke med høj hydrofilicitet, hvilket tillader høje strømningshastigheder og minimale uspecifikke interaktioner
  • Maksimalt tryk: 42psi
  • Sengemål: 16x 600 mm
  • Flowhastighed:< 1,0 ml/min.
  • Sengevolumen: 120 ml
  • Strømningshastighed: 10 til 50 cm/time.
  • Prøvevolumen: 5 ml
  • Teoretiske plader:> 13000m -1
  • Komplet pakkestørrelse: 1x 120 ml
Medier
  • pH-stabilitetsarbejdsområde: 3 til 12
  • pH Stabilitetsrengøring: 1 til 14
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
Kolonne
  • Materiale (søjlerør): borosilikatglas
  • Porøsitet: 10 μm
  • Sengestøtte: net
  • Materiale (sengestøtte): polypropylen (PP) (forstærket glasfiber), polyamid (PA)
  • Materiale (søjlehardware): borosilikatglas, polyamid, fluorgummi, ethylenpropylen
  • dien (EPDM), ETFE, superpolyoxymethylen
  • Udgangs-id: 0,8 mm (0,031 tommer)
  • Kolonne ID: 16 mm (0,62 tommer)
  • Indløbs-id. 0,8 mm (0,031 tommer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Superdex 30 PG størrelsesudelukkelseskromatografimedier færdigpakket i HiLoad 26/600 kolonne
Diameter (metrisk) 16 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.