Få mere at vide
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 sider
Artikelnummer. 11397490 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Prøvevolumen:
<5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Prøvevolumen Pakningsstørrelse
11397490 <5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 11397490 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28989335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23525.00 DKK
    21668.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1857.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Indeholder
  • Demonteringsværktøj
  • Supportskærm
  • Netring (10 μm)
  • O-ring
  • Stop-propper
  • Instruktion
Bruges til at adskille MAbs fra dimerer og kontaminanter. Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg er ideel til præparativ gelfiltreringskromatografi i høj opløsning.
Superdex prep grade (pg) fremstilles ved kovalent binding af dextran til stærkt tværbundet agarose. Dextrankomponenten bestemte separationsegenskaberne af disse medier. Stejle selektivitetskurver giver gppd-opløsningsevne for peptider og proteiner i molekylvægtområdet Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg).
  • Anvendes til at adskille MAbs fra dimerer og kontaminanter
  • Korte kørselstider med høj restitution
  • Medium kombinerer høj mekanisk styrke med høj hydrofilicitet, hvilket tillader høje strømningshastigheder og minimale uspecifikke interaktioner
  • Adskillelser kan skaleres op til produktionsniveauer
  • 0,06 in. fittings til tilslutning til AKTA-designsystemer
  • Teoretiske plader:> 13.000m-1
  • Flowhastighed: <1,6 l/min.
  • Tryk max. (over den pakkede bund under drift): 3 bar [0,3 MPa] (42psi)
Medier
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 34 μm
  • Matrix: sammensat af tværbundet agarose og dextran
  • pH-stabilitetsarbejdsområde: 3 til 12
  • pH-stabilitetsrengøringsområde: 2 til 14
  • Fraktionering [Mr] globulære proteiner: 1 x 104-6 x 105
  • Fraktionering [Mr] dextraner: 1 x 103-1 x 105
  • Holdbarhed fra fremstillingsdato: 5 år
  • Kemisk stabilitet: alle almindeligt anvendte buffere, 1 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M eddikesyre, 8 M urinstof, 6 M guanidin HCl, 1 % SDS, 70 % ethanol, 30 % isopropanol, 30 % acetonitril
Kolonne
  • Kolonne-I.D.: 0,62 in. (16 mm)
  • Indløbs-I.D.: 0,031 in. (0,8 mm)
  • Udgangs-I.D.: 0,031 in. (0,8 mm)
  • Kemisk stabilitet resistent over for vandige opløsninger og opløsningsmidler, der anvendes i væskekromatografi. Ikke resistent over for acetone, ketoner, klorerede kulbrinter, alifatiske estere og phenol
  • Søjlebeslag fremstillet af borosilikatglas, polyamid, fluorgummi, Ethylen Propylen Diene (EPDM), ETFE, Superpolyoxymethylen
  • Søjlerør lavet af borosilikatglas
  • Bundstøtte lavet af polypropylen (PP) (forstærket glasfiber), polyamid (PA)
  • Porøsitet: 10 μm
Bør undgås: >10 % NaOH, >10 % HCl, >5 % eddikesyre og stærke mineralsyrer
Ordreinfo
HiLoad-søjler er færdigpakkede XK-søjler; Vundvolumen: 120 ml; Sengemål: 0,62 x 23,62 in. (16 x 600 mm); Prøvevolumen: 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvevolumen <5 mL
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C, 20 % Ethanol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol