Få mere at vide
JULABO™ HighTech™ Kryo-kompakt cirkulationspumpe, CF-serien
Artikelnummer. 10795173
Temperaturområde:
-30 °C til +200 °C
-40 °C til +200 °C
Kapacitet (metrisk):
3.5 L
5.5 L
Bredde (metrisk) interiør:
160.02 mm
190.5 mm
Strømstyrke:
14 A
16 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10795173
Brand: JULABO™ 9400331
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til interne og eksterne temperaturapplikationer. Tilbyder kompakte køle-/varmecirkulatorer. Små overordnede dimensioner gør det muligt at placere enheder på en meget lille overflade eller i en kompleks installation. Alle modeller har en varmekapacitet på 2 kW og klassificering 3 i henhold til DIN12876-1.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Små overordnede mål for laveste pladsbehov
  • Stænksikkert tastatur
  • Lyst VFD-display og interaktivt LCD-dialogdisplay
  • Meget præcis ICC kaskade temperaturkontrol
  • RS232/RS485 interface til PC-tilslutning
  • Elektronisk justerbare pumpetrin
  • Ekstern Pt100 sensortilslutning
  • Integreret programmør med 6x60 programtrin
  • Tidlig varslingssystem for lavt væskeniveau
  • 3-punkts kalibrering
  • TCF temperaturkontrolfunktioner
  • Justerbar høj temperatur afskæring
  • Klassificering 3 i henhold til DIN12876-1
  • Pumpetilslutninger til eksterne temperaturapplikationer
  • Badeåbning til temperaturstyring af små genstande i badekarret
  • Forreste afløb
Tekniske data
Stuetemperatur 5 til 40 °C
Kapacitet (metrisk) 3.5 L
Kølekapacitet 0,32 kW ved 20 °C
Temperaturområde -30 °C til +200 °C
Vise VFD, LCD
Varmekapacitet 2 kW
Inkluderer 2 hver med modhager til rør 8 og 12 mm ID (pumpeforbindelser M16x1 hun)
Model- CF31
Pumpekapacitet 22 til 26 l/min; 0,2 til 0,7 bar
Temperaturopløsning 0,01° C
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Dimensioner (L x B x H) 46 x 24 x 40 cm
Mål (LxBxH) Indvendig 3 x 16 x 14 cm
Længde (metrisk) 459.74 mm
Længde (metrisk) interiør 30.48 mm
Bredde (metrisk) 238.76 mm
Bredde (metrisk) interiør 160.02 mm
Højde (metrisk) 398.78 mm
Dybde (metrisk) interiør 139.7 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 35.83 kg
Vægt (metrisk) 35 kg
Spænding 115 V
Strømstyrke 14 A
Frekvens 60 Hz