Få mere at vide
Thermo Scientific™ HIGHPlate 6000 mikropladerotor til 4 l generel X Pro-centrifuger
Artikelnummer. 10227814 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
2 x 5 standardplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
10227814 2 x 5 standardplader Hver
1 options
Artikelnummer. 10227814 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33380.00 DKK
    32231.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1148.65 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spin filterplader med Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 mikropladerotor.
Spin filterplader med Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 mikropladerotor, til brug med DNA-oprensningsprotokoller .
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/X3R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt HIGHPlate 6000 mikropladerotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 2 x 5 standardplader
Maks. RCF 6,168 x g
Maks. Hastighed 6,300 rpm
Radius (metrisk) 139 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja