Få mere at vide
Thermo Scientific™ HIGHConic III-rotor med fast vinkel til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R centrifuger
Artikelnummer. 15155273 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15155273 6 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15155273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19975.00 DKK
    19100.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 874.94 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Se prøverne gennem et gennemsigtigt låg for ekstra sikkerhed og bekvemmelighed i tilfælde af spild.
Se prøverne gennem et gennemsigtigt låg for ekstra sikkerhed og bekvemmelighed med Thermo Scientific™ HIGHonic™ III-rotor, som kan rumme 6 x 50mL koniske rør ved op til 9.500 o/min./12.108 xg i en fast vinkelkonfiguration til dine forskningsbaserede anvendelser.
Bearbejd 6 x 50 ml rør i fast vinkelkonfiguration og ved RCF over 10.000 x g under forseglede forhold. Gennemsigtigt bioindeslutningslåg muliggør visning for øget sikkerhed og bekvemmelighed og er certificeret af Public Health England, Porton Down, UK.
Sikker Auto-Lock-rotorudskiftning med trykknap øger brugervenligheden med:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor
  • Der kræves ingen værktøjer
  • Ingen komplicerede rotorudskiftningsprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Hurtigt skift mellem applikationer, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium.
Bestillingsoplysninger:
Ekstra bioindeslutningslåg (75005731), ekstra O-ringe (75003058) og adaptere sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 12,108 x g
Maks. Hastighed 9,500 rpm
Radius (metrisk) 120 mm
K faktor 2488
Maks. Rørlængde 121 mm
Maks. Rør diameter 30 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger
Vinkel 45°
Bioindeslutning Ja