Få mere at vide
Thermo Scientific™ HIGHConic II aluminium rotor med fast vinkel til 1,6 L og 4 L General Purpose X Pro og ST Plus Centrifuger
Artikelnummer. 10504345 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
6 x 94 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10504345
Brand: Thermo Scientific™ 75003620
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lever biocontainment ved 10.350 rpm med Thermo Scientific™ HIGHConic™ II fastvinklet aluminiumsrotor.
Bestillingsoplysninger:
Adaptere sælges separat. Udskiftningstætnings-O-ringe fås også (i sæt af to med fedt). Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Highconic II rotor med fast vinkel
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 94 ml
Maks. RCF 15,090 x g
Maks. Hastighed 10,350 rpm
Radius (metrisk) 12.6 cm
Radius (metrisk) Min. 6.1 cm
K faktor 1713
Maks. Rørlængde 105 mm
Maks. Rør diameter 38 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 40/40R, Multifuge X3/X3R Centrifuge Series.
Vinkel 45°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja