Beskrivelse
Bearbejd prøver i en konstant 45-graders vinkel med Thermo Scientific™ HIGHConic™ Rotor med fast vinkel.
- Biocontainment-godkendt
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HIGHConic rotor med fast vinkel |
| Materiale | Rotorhus i rustfrit stål, aluminiumsspand |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 6 x 50 ml |
| Maks. RCF | 10,016 x g |
| Maks. Hastighed | 8,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 124 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 60 mm |
| K faktor | 2545 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall RC 4 serie, Cryofuge 5500i og Multifuge 4 Centrifuger med stor kapacitet |
| Vis mere |