Få mere at vide
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Orange
Artikelnummer. 17239871 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17239871 6X-stor Hver
17219871 4X-stor -
17229871 5X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17239871 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9861517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 DKK
    829.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.72 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
  • Hi-vis advarsel
  • Vejrbestandig parka
  • Farve: hi-vis orange / marineblå
  • Materiale: ansigtsstof: 100% polyester med polyurethanbelægning, for og vat: 100% polyester
  • Denne funktionelt advarsels- og vejrbestandige parka med reflekser og termovat er ideel til den kølige og kolde årstid med regn og sne.
  • Meget låsbar krave, hætten kan rulle ind
  • Refleksstriber på krop og ærmer (ifølge EN 471)
  • Skjult 2-vejs lynlås foran med hagebeskyttelse
  • 2 sidelommer, 2 brystlommer, mobillomme, penalhuslomme og inderlomme
  • Kontrastfarvede indsatser på skulder og sidevendt frontparti
  • Kan justeres i bredden for kant og talje
  • Vatteret, fast bearbejdet i foret med termoisolering med service-lynlås for at tilføje emblemer
  • Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
  • Størrelser: S(46/48) - XXL(62/64)
  • Vedligeholdelsesinstruktion: 30 °C vaskbar (skånsom vask), ingen klor, tumbler umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig (maks. 25 vaskecyklusser)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Størrelse 6X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Orange
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hi-vis jakke