Få mere at vide
Uvex™ Højsynsjakke 8845-Orange
Det afgørende er, at alle kan ses på trods af den dårlige sigtbarhed. Det synlige tøj fra uvex beskyttelse flash kollektion bruger lyse reflekterende strimler. Og selvfølgelig kan cargobukserne og softshelljakkerne med deres optimale pasform også ses i dagslys
Brand: Uvex™ 9861516
687.72 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Hi-vis advarsel
- Vejrbestandig parka
- Farve: hi-vis orange / marineblå
- Materiale: ansigtsstof: 100% polyester med polyurethanbelægning, for og vat: 100% polyester
- Denne funktionelt advarsels- og vejrbestandige parka med reflekser og termovat er ideel til den kølige og kolde årstid med regn og sne.
- Meget låsbar krave, hætten kan rulle ind
- Refleksstriber på krop og ærmer (ifølge EN 471)
- Skjult 2-vejs lynlås foran med hagebeskyttelse
- 2 sidelommer, 2 brystlommer, mobillomme, penalhuslomme og inderlomme
- Kontrastfarvede indsatser på skulder og sidevendt frontparti
- Kan justeres i bredden for kant og talje
- Vatteret, fast bearbejdet i foret med termoisolering med service-lynlås for at tilføje emblemer
- Certificeret i henhold til: EN ISO 20471 X3 EN 343 (3/1)
- Størrelser: S(46/48) - XXL(62/64)
- Vedligeholdelsesinstruktion: 30 °C vaskbar (skånsom vask), ingen klor, tumbler umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig (maks. 25 vaskecyklusser)
Tekniske data
5X-stor | |
Polyester | |
Lynlås | |
Hi-vis jakke |
Mænds | |
Orange | |
Genanvendelig |