Få mere at vide
Uvex™ High-vis polo skjorte 7479-Orange
Artikelnummer. 17285901 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17285901 6X-stor -
17205901 Lille -
17215901 Medium -
17225901 Større Hver
17235901 X-Large Hver
17245901 2X-stor -
17255901 3X-Large -
17265901 4X-stor Hver
17275901 5X-stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17285901 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8827917
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Herre poloshirt
  • Farve: advarsel gul / mørkeblå
  • Materiale: 50% bomuld, 50% polyester, 180 g/m²
  • Langærmet poloshirt, ergonomisk snit, skjult stolpe med 3 knapper, forstærket polokrave, 2 refleksstrimler hver rundt om bagagerummet og armen
  • Direkte broderipiktogram høj synlighed i den forreste del
  • Direkte broderi uvex på venstre overarm
  • Direkte broderi genbrugslogo bagpå
  • Standarder: EN ISO 20471: 2013 klasse 2 UV 801
  • OEKO-TEX™ Standard 100 Størrelser: S-6XL
  • Pleje: kan vaskes ved 40° C, ikke klor, ikke blegning, må ikke tørres, stryges 1 point, ikke rengøres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 6X-stor
Køn Mænds
Materiale Bomuld
Farve Orange
Hals stil Krave
Sømtype Tapet
Ærmestil Langærmet
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hi-vis skjorte
Tykkelse 180 g/m²