Få mere at vide
Uvex™ High-vis polo skjorte 7479-Orange
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Herre poloshirt
- Farve: advarsel gul / mørkeblå
- Materiale: 50% bomuld, 50% polyester, 180 g/m²
- Langærmet poloshirt, ergonomisk snit, skjult stolpe med 3 knapper, forstærket polokrave, 2 refleksstrimler hver rundt om bagagerummet og armen
- Direkte broderipiktogram høj synlighed i den forreste del
- Direkte broderi uvex på venstre overarm
- Direkte broderi genbrugslogo bagpå
- Standarder: EN ISO 20471: 2013 klasse 2 UV 801
- OEKO-TEX™ Standard 100 Størrelser: S-6XL
- Pleje: kan vaskes ved 40° C, ikke klor, ikke blegning, må ikke tørres, stryges 1 point, ikke rengøres
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Orange |
| Hals stil | Krave |
| Sømtype | Tapet |
| Ærmestil | Langærmet |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Hi-vis skjorte |
| Vis mere |