Få mere at vide
Høj temperatur viskositet standard; UKAS ISO/IEC17025 og ISO 17034 certificeret, viskositet 57,98 mPa.s (60° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16090370
500 mL, 500ml
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede højtemperaturviskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Kinematisk (cSt), dynamisk viskositet (mPa·s) og densitet (g/mL) givet ved alle temperaturer
  • Standard pakkestørrelse 500 ml
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 500 mL
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Høj temperatur viskositet standard; UKAS ISO/IEC17025 og ISO 17034 certificeret, viskositet 57,98 mPa.s (60° C), Paragon Scientific™ >