Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturrørsovn til vertikal drift, RHTV-serien
Artikelnummer. 17338199 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) procesrør:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) procesrør Temperatur (metrisk)
17338199 80 mm 1800 °C
17388189 50 mm 1600 °C
17398189 50 mm 1700 °C
17308199 50 mm 1800 °C
17328199 80 mm 1700 °C
17348199 120 mm 1600 °C
17358199 120 mm 1700 °C
17368199 120 mm 1800 °C
17318199 80 mm 1600 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17338199 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. RV282V82AN
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Isoleringsmaterialer af høj kvalitet lavet af vakuumformede fiberplader muliggør energibesparende drift og en hurtig opvarmningstid på grund af lav varmelagring og varmeledningsevne. Forskellige gasforsyningssystemer tillader ydeevne under ikke-brændbare eller brandfarlige beskyttende eller reaktive gasser eller under vakuum.
  • Maksimal temperatur: 1600 °C, 1700 °C eller 1800 °C
  • MoSi2 varmeelementer, monteret lodret for nem udskiftning
  • Isolering med vakuumformede keramiske fiberplader
  • Kun fibermaterialer anvendes, som ikke klassificeres som kræftfremkaldende i henhold til TRGS 905, klasse 1 eller 2
  • Rektangulært ydre hus med slidser til konvektionskøling
  • Rørovne RHTV med ramme til vertikal drift
  • Dobbelt skal-hus lavet af plader af struktureret rustfrit stål
  • Keramisk arbejdsrør lavet af materiale C 799 inklusive fiberpropper til drift under luft
  • Type B termoelement
  • Strømenhed med lavspændingstransformator og thyristor
  • Overtemperaturbegrænser med justerbar afskæringstemperatur til termisk beskyttelse klasse 2 i henhold til EN 60519-2 som temperaturbegrænser til beskyttelse af ovnen og belastningen og med valgbar maksimal temperaturgradient som rørbeskyttelse
  • Koblingsudstyr og kontrolenhed adskilt fra ovnen i separat gulvstående skab
  • Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Controller type P570
Oversigt Vertikal
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Mål (L x B x H) Udvendig 650 x 580 x 660 mm
Diameter (metrisk) procesrør 80 mm
Vægt (metrisk) 90 kg