Få mere at vide
Descrizione
- Maximum Temperature: 1500 °C
- Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Active cooling of housing for low surface temperatures
- Type S thermocouple
- Solid state relays provide for low-noise operation
- Prepared for assembly of working tubes with water-cooled flanges
- Ceramic tube, C 799 quality
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
| Temperatur (metrisk) | 1500°C |
| Temperaturkontrol | C450 |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 430 1075 x 580 mm |
| Længde (metrisk) | 710 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Vægt (metrisk) | 90 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?