Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1600 °C
- Maksimal ydre rørdiameter: 80 mm
- Opvarmet længde: 230 mm
- Tilsluttet belastning: 7,4 kW
- Elektrisk forbindelse: 3-faset
- Vægt: 50 kg
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P570 |
| Til brug med (udstyr) | Rør |
| Opvarmet zone | 750 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Type | Rørovn |
| Diameter (metrisk) procesrør | 80 mm |
| Spænding | 400 V |