Få mere at vide
Nabertherm Højtemperatur rørovn
Shop alle Nabertherm produkter
Opvarmet zone:
200 mm
500 mm
750 mm
Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1600 °C
- Maksimal ydre rørdiameter: 80 mm
- Opvarmet længde: 230 mm
- Tilsluttet effekt: 7,4 kW
- El-tilslutning: 3-faset
- Vægt: 50 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P570 |
| Til brug med (udstyr) | Rør |
| Opvarmet zone | 500 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Type | Rørovn |
| Diameter (metrisk) procesrør | 80 mm |
| Spænding | 400 V |