Få mere at vide
Nabertherm Højtemperatur rørovn
Artikelnummer. 17879046 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Opvarmet zone:
200 mm
500 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Opvarmet zone
17879046 200 mm
17889036 500 mm
17899036 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17879046 Leverandør Nabertherm Leverandørnr. RC183WAN
Højtemperatur vandrette rørovne. Isoleringsmaterialer af høj kvalitet muliggør energibesparende drift og en hurtig opvarmningstid.
  • Maksimal temperatur: 1600 °C
  • Maksimal ydre rørdiameter: 80 mm
  • Opvarmet længde: 230 mm
  • Tilsluttet effekt: 7,4 kW
  • El-tilslutning: 3-faset
  • Vægt: 50 kg
Tekniske data
Controller type P570
Til brug med (udstyr) Rør
Opvarmet zone 200 mm
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Type Rørovn
Diameter (metrisk) procesrør 80 mm
Spænding 400 V