Få mere at vide
Velp Scientifica™ Højtemperaturtætningsfedt
Artikelnummer. 15399604 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Til brug med:
Dumas nitrogenanalysator
Unit Size:
Hver
Product Code. Til brug med Unit Size
15399604 Dumas nitrogenanalysator Hver
1 options
Product Code. 15399604 Supplier Velp Scientifica™ Supplier No. A00000236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.23 DKK
    108.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.05 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Velp Scientifica™ Højtemperaturforseglingsfedt til brug med NDA 701/702 og OXITEST.
  • Til brug med (udstyr): NDA 701 /702 og OXITEST
Specifications
Type Højtemperaturtætningsfedt
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.02 kg