Få mere at vide
Fisherbrand™ Høj temperatur pH-elektrode
Artikelnummer. 11759738 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
152 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11759738 152 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11759738
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til brug ved høje temperaturer.
  • Vedligeholdelsesfri pH-elektrode
  • 3/4 tommer MNPT gevind til line installation op til 7 bar og 110° C
  • Kroppen ind Kynar for bedre kemisk resistens med dobbelt keramisk ring ufølsom over for forurening
  • Leveres med 3m kabel og BNC stik
Tekniske data
Type Redox
Længde (metrisk) 152 mm
Diameter (metrisk) krop 22 mm