Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne, tvungen konvektionskammerovne
Artikelnummer. 17378069 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controller type:
B400
B500
B510
C540
C550
Artikelnummer. 17378069
Brand: Nabertherm™ NAT0381L1
Kammerovne med luftcirkulation er kendetegnet ved deres ekstremt høje temperaturensartethed. Velegnet til processer som udglødning, krystallisering, forvarmning, hærdning og værktøjsfremstilling.
  • Horizontal air circulation with optimum distribution through stainless steel baffles
  • Swing door hinged on the right
  • Temperature uniformity up to +/- 4 C according to DIN 17052-1 (NAT 15/65 and NAT 30/85 up to +/- 5°C) in the empty work space
  • One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NAT 15/65 and NAT 30/85 without frame sheet)
  • Base frame included in the delivery, NAT 15/65 and NAT 30/85 designed as table-top model
Tekniske data
Controller type B510
Kapacitet (metrisk) 30 L
Temperatur (metrisk) 850°C
Mål (D x B x H) Indvendig 320 x 320 x 300 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 800 x 800 x 590 mm
Spænding 230 V
Watt 6000 W