Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne, tvungen konvektionskammerovne
Artikelnummer. 17358059 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controller type:
B400
B500
B510
C540
C550
Artikelnummer. 17358059
Brand: Nabertherm™ NA2583K2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kammerovne med luftcirkulation er kendetegnet ved deres ekstremt høje temperaturensartethed. Velegnet til processer som udglødning, krystallisering, forvarmning, hærdning og værktøjsfremstilling.
  • Vandret luftcirkulation med optimal fordeling gennem bafler i rustfrit stål
  • Svingdør hængslet til højre
  • Temperaturensartethed op til +/- 4 C i henhold til DIN 17052-1 (NAT 15/65 og NAT 30/85 op til +/- 5 °C) i det tomme arbejdsrum
  • Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NAT 15/65 og NAT 30/85 uden rammeark)
  • Bundramme inkluderet i leveringen, NAT 15/65 og NAT 30/85 designet som bordmodel
Tekniske data
Controller type B400
Kapacitet (metrisk) 250 L
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 750 x 600 x 600 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 1690 x 1120 x 1810 mm
Spænding 400 V
Watt 23000 W