Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne, tvungen konvektionskammerovne
Artikelnummer. 17338049 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controller type:
B400
B500
B510
C540
C550
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Controller type
17338049 60 l B500
17348049 60 l C540
17398049 120 l B500
17308059 120 l C540
17358059 250 l B400
17368059 250 l C540
17318069 500 l B400
17328069 500 l C540
17378069 30 l B510
17388069 30 l C550
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17338049 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. NA0683K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kammerovne med luftcirkulation er kendetegnet ved deres ekstremt høje temperaturensartethed. Velegnet til processer som udglødning, krystallisering, forvarmning, hærdning og værktøjsfremstilling.
  • Vandret luftcirkulation med optimal fordeling gennem bafler i rustfrit stål
  • Svingdør hængslet til højre
  • Temperaturensartethed op til +/- 4 C i henhold til DIN 17052-1 (NAT 15/65 og NAT 30/85 op til +/- 5 °C) i det tomme arbejdsrum
  • Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NAT 15/65 og NAT 30/85 uden rammeark)
  • Bundramme inkluderet i leveringen, NAT 15/65 og NAT 30/85 designet som bordmodel
Tekniske data
Controller type B500
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 500 x 350 x 350 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 1330 x 790 x 1440 mm
Spænding 400 V
Watt 11000 W