Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne, tvungen konvektionskammerovne
Artikelnummer. 17328069 Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controller type:
B400
B500
B510
C540
C550
Artikelnummer. 17328069
Brand: Nabertherm™ NA5083M2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kammerovne med luftcirkulation er kendetegnet ved deres ekstremt høje temperaturensartethed. Velegnet til processer som udglødning, krystallisering, forvarmning, hærdning og værktøjsfremstilling.
  • Vandret luftcirkulation med optimal fordeling gennem bafler i rustfrit stål
  • Svingdør hængslet til højre
  • Temperaturensartethed op til +/- 4 C i henhold til DIN 17052-1 (NAT 15/65 og NAT 30/85 op til +/- 5 °C) i det tomme arbejdsrum
  • Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NAT 15/65 og NAT 30/85 uden rammeark)
  • Bundramme inkluderet i leveringen, NAT 15/65 og NAT 30/85 designet som bordmodel
Tekniske data
Controller type C540
Kapacitet (metrisk) 500 l
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 1000 x 750 x 750 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 1940 x 1270 x 1960 mm
Spænding 400 V
Watt 34000 W