Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne, tvungen konvektionskammerovne
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controller type:
B400
B500
B510
C540
C550
Beskrivelse
- Vandret luftcirkulation med optimal fordeling gennem bafler i rustfrit stål
- Svingdør hængslet til højre
- Temperaturensartethed op til +/- 4 C i henhold til DIN 17052-1 (NAT 15/65 og NAT 30/85 op til +/- 5 °C) i det tomme arbejdsrum
- Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsomfanget (NAT 15/65 og NAT 30/85 uden rammeark)
- Bundramme inkluderet i leveringen, NAT 15/65 og NAT 30/85 designet som bordmodel
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C540 |
| Kapacitet (metrisk) | 120 L |
| Temperatur (metrisk) | 850 °C |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 600 x 450 x 450 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 1420 x 890 x 1540 mm |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 14000 W |