Få mere at vide
Techne™ Temperaturbadevæske
Artikelnummer. 15197036
Kapacitet (metrisk):
18 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15197036
Brand: Techne™ 1212299
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre ydeevnen af din Techne bade og cirkulationspumper
  • Forbedrer badtemperaturens ensartethed og stabilitet
  • Sikker og giftfri højtemperaturbadevæske, der er alsidig og omkostningseffektiv
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18 l
Type Højtemperatur varmeoverførselsvæske
Materiale Syntetiske alkylerede aromater
Temperatur (metrisk) Maksimum 315 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dynalene SF (hydrocarbon mixture)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: benzene, mono-C12-14-alkyl derivs.