Få mere at vide
Fisherbrand™ Højtemperaturglasmedieflasker med rød låg
Artikelnummer. p-7084522 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15816861
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Silicone/PTFE Closure Liner
  • Autoclavable
  • Borosilicate glass
  • TP 220 cap
  • Withstands tempertatures up to 200°C
Note: Image shown is representative only; size may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,3 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Inkluderer Klar drypfri hældering af polypropylen
Materiale Borosilikatglas
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Rød
Gradueringer 20 til 80 ml
Liner materiale Silikone / PTFE
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Lukningsmateriale TP 220
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg