Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Inkluderer | Klar drypfri hældering af polypropylen |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Rød |
| Vis mere |