Få mere at vide
Fisherbrand™ Højtemperaturglasmedieflasker med rød låg
Artikelnummer. 15836861 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15836861 500 mL -
15816861 100 mL Pakke med 10
15826861 250 mL Pakke med 10
15846861 1000 mL Pakke med 10
15886851 2000 mL Hver
15896851 5000 mL -
15806861 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15836861
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent hvid emalje markeringsplet
  • GL 45 skruegevind
  • Silikone/PTFE lukkeforing
  • Autoklaverbar
  • Borosilikatglas
  • TP 220 kap
  • Tåler temperaturer op til 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,3 tommer.
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Inkluderer Klar drypfri hældering af polypropylen
Materiale Borosilikatglas
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Rød
Gradueringer 100 til 400 ml
Liner materiale Silikone / PTFE
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 176 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 6,9 tommer.
Lukningsmateriale TP 220
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Lukketype Skruelåg