Få mere at vide
Fisherbrand™ Højtemperaturglasmedieflasker med rød låg
Artikelnummer. 15816861 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15816861 100 mL Pakke med 10
15826861 250 mL Pakke med 10
15836861 500 mL -
15846861 1000 mL Pakke med 10
15886851 2000 mL Hver
15896851 5000 mL -
15806861 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15816861
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Har en klar (naturlig), drypfri, udskiftelig hældering af polypropylen.
  • Permanent hvid emaljemarkering
  • GL 45 skruegevind
  • Silikone/PTFE lukkeforing
  • Autoklaverbar
  • Borosilikatglas
  • TP 220-loft
  • Tåler temperaturer op til 200 °C
Bemærk: Billedet er kun repræsentativt; størrelsen kan variere.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,18 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Inkluderer Klar drypfri hældering af polypropylen
Materiale Borosilikatglas
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Rød
Gradueringer 20 til 80 ml
Liner materiale Silikone / PTFE
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Lukningsmateriale TP 220
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3,3 oz.
Produkttype Medieflaske