Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 8,9'' |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Inkluderer | Klar drypfri hældering af polypropylen |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| nr. pr. sag | 1 |
| Mængde | Kasse med 1 |
| Vis mere |