Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne med SiC-stangopvarmning
Artikelnummer. 17367929 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1400 °C
1500 °C
1600 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk)
17367929 8 l 1600 °C
17387919 3 l 1400 °C
17317929 3 l 1600 °C
17347929 8 l 1400 °C
17357929 8 l 1500 °C
17317839 16 l 1500 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17367929 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LC084H6ON8
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Holdbarheden af SiC-stængerne ved periodisk brug, i kombination med deres høje opvarmningshastighed, gør disse højtemperaturovne til allroundere i laboratoriet.
  • Maksimal temperatur: 1400 °C, 1500 °C eller 1600 °C
  • Ovnkammer foret med førsteklasses fibermateriale med lang levetid, uklassificeret
  • Hus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
  • Dobbelt skalhus til lave ydre temperaturer og høj stabilitet
  • Valgfri løftedør med varm overflade vendt væk fra operatøren
  • Skiftesystem med solid-state-relæer, effekt tunet til SiC stængerne
  • Nem udskiftning af varmestave
  • Justerbar luftindtagsåbning, afkastluftåbning i taget
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Type Ovn
Inkluderer SiC Stangvarme
Mål (D x B x H) Indvendig 290 x 170 x 170 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 625 x 490 x 780 mm
Spænding 400 V