Beskrivelse
- Maksimal temperatur: 1400 °C, 1500 °C eller 1600 °C
- Ovnkammer foret med førsteklasses fibermateriale med lang levetid, uklassificeret
- Hus lavet af plader af tekstureret rustfrit stål
- Dobbelt skalhus til lave ydre temperaturer og høj stabilitet
- Valgfri løftedør med varm overflade vendt væk fra operatøren
- Skiftesystem med solid-state-relæer, effekt tunet til SiC stængerne
- Nem udskiftning af varmestave
- Justerbar luftindtagsåbning, afkastluftåbning i taget
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | C550 |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Type | Ovn |
| Inkluderer | SiC Stangvarme |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 210 x 120 x 120 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 545 x 415 x 490 mm |
| Vægt (metrisk) | 30 kg |