Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne med molybdændisilicid-varmeelementer og ildfast murstensisolering
Artikelnummer. 17327839 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
17327839 1600 °C
17337839 1700 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17327839 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. HF0356VNA
Højtemperaturovnene er kendetegnet ved deres beklædning med robuste lette ildfaste mursten. Denne version anbefales til processer, der producerer aggressive gasser eller syrer, såsom under glassmeltning.
  • Dobbelt skalhus med ventilatorkøling til lave skaltemperaturer
  • Opvarmning fra begge sider via molybdændisilicid varmeelementer
  • Robust ildfast murstensisolering og speciel bagsideisolering
  • Sideisolering konstrueret med fjer- og notblokke sørger for lavt varmetab til ydersiden
  • Langtidsholdbar tagisolering med speciel ophæng
  • Kædestyret parallel svingdør til defineret åbning og lukning af døren uden at ødelægge isoleringen
  • Dampudluftning i ovntaget med motoriserede udsugningsventiler, styret via regulatorens ekstra funktion
  • Varmeelementer koblet via tyristorer
  • Ovngulv lavet af lette ildfaste mursten kan tåle høje ladningsvægte
Tekniske data
Controller type P570
Kapacitet (metrisk) 16 L
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 200 x 260 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 890 x 1000 x 1620 mm
Spænding 400 V
Watt 12000 W