Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne med molybdændisilicid-varmeelementer og fiberisolering
Shop alle Nabertherm produkter
Kapacitet (metrisk):
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
Beskrivelse
- Dobbelt skalhus med ventilatorkøling til lave skaltemperaturer
- Opvarmning fra begge sider via molybdændisilicid varmeelementer
- Fiberisolering af høj kvalitet understøttet af speciel isolering
- Sideisolering konstrueret med fjer- og notblokke sørger for lavt varmetab til ydersiden
- Langtidsholdbar tagisolering med speciel ophæng
- Kædestyret parallel svingdør til defineret åbning og lukning af døren
- Dampudluftning i ovntaget med motoriserede udsugningsventiler, styret via regulatorens ekstra funktion
- Varmeelementer koblet via tyristorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 8 l |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Inkluderer | Molybdændisilicid varmeelementer og fiberisolering |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 300 x 150 x 150 mm |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 640 x 740 x 1755 mm |
| Spænding | 400 V |
| Watt | 8500 W |