Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne med molybdændisilicid-varmeelementer og fiberisolering
Artikelnummer. 17397839 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk)
17397839 16 l 1800 °C
17347839 8 l 1600 °C
17357839 8 l 1750 °C
17367839 8 l 1800 °C
17377839 16 l 1600 °C
17387839 16 l 1750 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17397839 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. HT0358VNA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
På grund af deres solide konstruktion og kompakte selvstændige design er disse højtemperaturovne perfekte til processer i laboratoriet, hvor den højeste præcision er nødvendig. Enestående temperaturensartethed og praktiske detaljer sætter meget høje kvalitetsstandarder.
  • Dobbelt skal-hus med blæserkøling til lave skaltemperaturer
  • Opvarmning fra begge sider via molybdæn-disilicide varmeelementer
  • Højkvalitets fiberisolering understøttet af speciel isolering
  • Sideisolering konstrueret med fjeder- og fjærblokke giver et lavt varmetab til ydersiden
  • Langtidsholdbar tagisolering med særlig affjedring
  • Kædestyret parallel drejedør til defineret åbning og lukning af døren
  • Dampudluftning i ovnens tag med motoriserede udstødningsventiler, styret via controllerens ekstra funktion
  • Varmeelementer skiftes via thyristorer
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Controller type P570
Kapacitet (metrisk) 16 l
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Inkluderer Molybdændisilicid varmeelementer og fiberisolering
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 200 x 260 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 690 x 820 x 1860 mm
Spænding 400 V
Watt 12500 W