Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovne med molybdændisilicid-varmeelementer og fiberisolering
Artikelnummer. 17347839 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 l
16 l
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1750 °C
1800 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Temperatur (metrisk)
17347839 8 l 1600 °C
17357839 8 l 1750 °C
17367839 8 l 1800 °C
17377839 16 l 1600 °C
17387839 16 l 1750 °C
17397839 16 l 1800 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17347839 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. HT0246VNA
På grund af deres solide konstruktion og kompakte selvstændige design er disse højtemperaturovne perfekte til processer i laboratoriet, hvor den højeste præcision er nødvendig. Enestående temperaturensartethed og praktiske detaljer sætter meget høje kvalitetsstandarder.
  • Dobbelt skalhus med ventilatorkøling til lave skaltemperaturer
  • Opvarmning fra begge sider via molybdændisilicid varmeelementer
  • Fiberisolering af høj kvalitet understøttet af speciel isolering
  • Sideisolering konstrueret med fjer- og notblokke sørger for lavt varmetab til ydersiden
  • Langtidsholdbar tagisolering med speciel ophæng
  • Kædestyret parallel svingdør til defineret åbning og lukning af døren
  • Dampudluftning i ovntaget med motoriserede udsugningsventiler, styret via regulatorens ekstra funktion
  • Varmeelementer koblet via tyristorer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Inkluderer Molybdændisilicid varmeelementer og fiberisolering
Mål (D x B x H) Indvendig 300 x 150 x 150 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 640 x 740 x 1755 mm
Spænding 400 V
Watt 8500 W