Få mere at vide
Nabertherm Højtemperaturovn LHT 04/18
Artikelnummer. 31041719 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Inkluderer:
Gasforbindelse
Gasforbindelse, overtemperaturbegrænser
Kun ovn
Overtemperaturbegrænser
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
31041719 Gasforbindelse
31041717 Kun ovn
31041711 Gasforbindelse, overtemperaturbegrænser
31041712 Overtemperaturbegrænser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31041719 Leverandør Nabertherm Leverandørnr. LHT438WN1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
En alsidig højtemperaturovn, ideel til laboratorieprocesser og sintring af avancerede keramiske materialer.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
  • Varmeelementer af høj kvalitet lavet af molybdændisilicid giver meget god beskyttelse mod kemisk interaktion mellem ladnings- og varmeelementer
  • Justerbar luftindtagsåbning
  • Udsugningsluftåbning i taget
  • Controller med touchbetjening P580 (50 programmer med hver 40 segmenter)
  • Tilgængelig med:
    • Overtemperaturbegrænser med justerbar afbrydertemperatur som temperaturbegrænser for at beskytte ovnen og belastningen
    • Port til termoelement i ovnens tag
    • Beskyttende gasforbindelse til udledning med ikke-brandfarlig proces, ikke gastæt
    • Manuelt eller automatisk gasforsyningssystem
    • Stablelige saggars til indlæsning i op til to eller tre niveauer, afhængigt af modellen
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Controller type P580
Kapacitet (metrisk) 4 L
Temperatur (metrisk) 1800 °C
Type Dæmperfyr med liftdør
Inkluderer Gasforbindelse
Spænding 220/240 V