Beskrivelse
- Tmax 1600 °C, 1750 °C eller 1800 °C
- Varmeelementer af høj kvalitet lavet af molybdændisilicid giver meget god beskyttelse mod kemisk interaktion mellem ladnings- og varmeelementer
- Justerbar luftindtagsåbning
- Udsugningsluftåbning i taget
- Controller med touchbetjening P580 (50 programmer med hver 40 segmenter)
- Tilgængelig med:
- Overtemperaturbegrænser med justerbar afbrydertemperatur som temperaturbegrænser for at beskytte ovnen og belastningen
- Port til termoelement i ovnens tag
- Beskyttende gasforbindelse til udledning med ikke-brandfarlig proces, ikke gastæt
- Manuelt eller automatisk gasforsyningssystem
- Stablelige saggars til indlæsning i op til to eller tre niveauer, afhængigt af modellen
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | P580 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Type | Dæmperfyr med liftdør |
| Inkluderer | Kun ovn |
| Spænding | 220/240 V |