Få mere at vide
Nabertherm™ Højtemperaturovn, HTC 1600-serien
Artikelnummer. 17397929 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17397929 8 l
17337929 3 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17397929 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. LC084K6ON8
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opvarmes af vertikalt ophængte SiC-stænger. Specielt velegnet til sintringsprocesser op til en maksimal driftstemperatur på 1550 °C.
  • Maksimal temperatur: 1550 °C
  • Dobbelt skalhus med ventilatorkøling til lave skaltemperaturer
  • Opvarmning fra begge sider via vertikalt monterede SiC stænger
  • Fiberisolering af høj kvalitet understøttet af speciel isolering
  • Sideisolering konstrueret med fjer- og notblokke sørger for lavt varmetab til ydersiden
  • Langtidsholdbar tagisolering med speciel ophæng
  • Kædestyret parallel svingdør til defineret åbning og lukning af døren uden at ødelægge isoleringen
  • To-dørs design (for/bag) til højtemperaturovne
  • Labyrintforsegling sikrer mindst muligt temperaturtab i dørområdet
  • Forstærket gulv som beskyttelse til fiberisolering og til at belaste tunge vægte
  • Aftræksluftåbning i ovntag
  • Varmeelementer koblet via SCR ‘s
  • Overtemperaturbegrænser med justerbar udkoblingstemperatur til termisk beskyttelsesklasse 2 i henhold til EN 60519- 2 som temperaturbegrænser til beskyttelse af ovn og last
  • Defineret anvendelse inden for begrænsningerne i betjeningsvejledningen
  • NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
Tekniske data
Controller type C550
Kapacitet (metrisk) 8 l
Temperatur (metrisk) 1600 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 290 x 170 x 170 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 625 x 490 x 540 mm
Vægt (metrisk) 40 kg