Få mere at vide
Thermo Scientific™ Højtemperatur ferruludskiftningspk. til Exactive GC-Orbitrap GC-MS system
Artikelnummer. 16834316 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
0,4 mm (indre), 3,2 mm (udenfor)
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig
16834316 0,4 mm (indre), 3,2 mm (udenfor)
1 options
Artikelnummer. 16834316 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290VT221
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Indeholder
Kun erstatningsferrules
Muliggør lækagefri, højtemperatur transferline-drift på Orbitrap-GC/MS med brugervenlighed som Vespel ferrules.
Brug Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ High Temperature Nut and Ferrule Kit til at opnå lækagefri resultater ved højtemperatur-transferlineindstillinger på din gaskromatografi (GC). Orbitrap De højtemperatur SCP-5000 Vespel ferruler (inkluderet) tillader kontinuerlige driftstemperaturer på mindst 320 °C uden ferruledeformation eller -nedbrydning (almindeligt med standard grafit/Vespel ferruler over 280 °C), hvilket forhindrer lækager i at dannes over længere tid. Den medfølgende fjederbelastede møtrik sikrer en tæt pasform mellem møtrik, ferrule og transferline, hvilket yderligere forhindrer lækager.
Højtemperatur SCP-5000 Vespel ferruler med 0,4 mm ID kan bruges med de fleste 0,1 0,25 –mm ID gaskromatografikolonner. Ferruler skal bruges sammen med High Temperature Adjustable Transferline Nut for GC-Orbitrap (inkluderet i sættet). Møtrik og ferruler er til brug med Q Exactive™ Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ GC-MS/MS systemet og Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap™ GC-MS systemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Højtemperatur ferrul-udskiftning PK.
Oversigt Højtemperatur ferrul-udskiftning PK.
Længde (metrisk) 2.7 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS System og Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap GC-MS System
Materiale Vespel
Mængde Pakke med 5
Diameter (metrisk) indvendig 0,4 mm (indre), 3,2 mm (udenfor)