Få mere at vide
Wheaton™ Højtemperatur autoklavepose
Artikelnummer. 16474979
Skift visning
Dimensioner (L x B):
415 x 600 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16474979 415 x 600 mm
1 options
Artikelnummer. 16474979 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 370110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.60 DKK
    406.07 DKK / Pakke med 200
    Spare 117.53 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Autoklavepose ideel til sikker bortskaffelse af biologisk affald.
  • Kan bruges ved høje temperaturer
  • Til inaktivering af de mest resistente biologiske prøver
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Autoklavering af laboratorieaffald
Til brug med (udstyr) Autoklavering
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Filmbeskrivelse Biofare
nr. pr. sag 200
Temperaturområde (metrisk) Up to 135°C
Dimensioner (L x B) 415 x 600 mm
Produkttype Biohazard autoklavepose