Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare højtemperaturposer
Artikelnummer. 11850482
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
21 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11850482 21 l Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11850482 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. SA2101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00 DKK
    1344.28 DKK / Pakke med 500
    Spare 705.72 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fremstillet af polypropylen. Fisherbrand™ Autoklaveposer med høj temperatur kan modstå temperaturer op til 134 °C
  • Polypropylen konstruktion
  • 40 μm tykkelse
  • Med trykt biohazard-symbol
  • Leveres i bulkpakninger á 500 stk
  • Velegnet til temperaturer op til 134 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Materiale Polypropylen
Temperaturområde (metrisk) 134 °C
Kapacitet (metrisk) 21 l
Længde (metrisk) 780 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Tykkelse (metrisk) 40 μm