Få mere at vide
Brady™ Højtemperatur, flammehæmmende polyimid omvikling af tråd og kabellabeltape til M7-printere
Artikelnummer. 17898464 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,5 x 1 tomme
0,75 x 1,5 tommer
1 x 1,5 tommer
50 fod x 1 tomme
50 fod x 1,5 tommer
50 fod x 2 tommer
Farve:
Gul
Hvid
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Form:
Rektangel
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Format Form
17898464 50 fod x 1,5 tommer Hvid Kontinuerlig Rektangel
17858824 0,5 x 1 tomme Hvid Udstanset Rektangel
17868984 0,75 x 1,5 tommer Hvid Udstanset Rektangel
17829094 1 x 1,5 tommer Hvid Patron (tape) Rektangel
17868414 50 fod x 1 tomme Hvid Kontinuerlig Rektangel
17818144 50 fod x 1 tomme Gul Kontinuerlig Rektangel
17858284 50 fod x 1,5 tommer Gul Kontinuerlig Rektangel
17848974 50 fod x 2 tommer Hvid Kontinuerlig Rektangel
17829134 50 fod x 2 tommer Gul Kontinuerlig Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17898464 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173269
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Flammehæmmende Wire Wraps er ideelle til kabel- og ledningsbundtapplikationer og etiketapplikationer, hvor selvslukkende egenskaber er påkrævet.
  • Polyimidmateriale specielt designet til at selvslukke og forhindre flammer i at sprede sig
  • Mat finish materiale med permanent akryl klæbemiddel kan termisk transfer printes eller dot matrix printes
  • Driftstemperatur på -40 °F til 212 °F (-40 C °til 100 °C)
  • Fremstillet af B-472 polyimid materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AS-81531
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 50 ft.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0032 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (L x B) 50 fod x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 50 ft.
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Alternativt varenummer M7C-1500-472