Få mere at vide
Scotch™ Forseglingstape 375+ med høj hæfteboks
Artikelnummer. p-7241260 Shop alle 3M produkter
Dimensioner (LxB):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Artikelnummer. 17701679
Brand: Scotch™ 7100215092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne højtydende emballagetape lukker sikkert en række tunge boksmaterialer, inklusive genanvendt fiberplade. Bagsiden af polypropylenfilm er let at afvikle og modstår slid, fugt, skrammer og kantrivning.
  • Højtydende hot-melt emballagetape til tunge opgaver
  • Stærk klæbemiddel hjælper med at forhindre manipulation og tapesvigt under forsendelse og levering
  • Høj kant rive- og splitmodstand til e-handel og enkeltpakkeforsendelser
  • Syntetisk varmsmeltende gummiklæbemiddel med polypropylen-bagside for tilpasningsevne
  • Nem afrulning og jævn dispensering til brug på højhastigheds automatiserede pakkelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Hot-melt
Farve Klarhed
Format Tape
Materiale Polypropylen
Produkttype Kasseforseglingstape
Til brug med (applikation) Kraftig emballage
Mængde 36 Pk.
Dimensioner (LxB) 50 m x 48 mm
Længde (engelsk) 164 ft.
Længde (metrisk) 50 m
Bredde (engelsk) 1,88 tommer
Bredde (metrisk) 48 mm