Få mere at vide
Scotch™ Forseglingstape 375+ med høj hæfteboks
Artikelnummer. 17711679
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 m x 48 mm
914 mx 48 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17711679 914 mx 48 mm
17701679 50 m x 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17711679 Leverandør Scotch™ Leverandørnr. 7100215511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6915.00 DKK
    5286.20 DKK / 6 ruller
    Spare 1628.80 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Denne højtydende emballagetape lukker sikkert en række tunge boksmaterialer, inklusive genanvendt fiberplade. Bagsiden af polypropylenfilm er let at afvikle og modstår slid, fugt, skrammer og kantrivning.
  • Højtydende hot-melt emballagetape til tunge opgaver
  • Stærk klæbemiddel hjælper med at forhindre manipulation og tapesvigt under forsendelse og levering
  • Høj kant rive- og splitmodstand til e-handel og enkeltpakkeforsendelser
  • Syntetisk varmsmeltende gummiklæbemiddel med polypropylen-bagside for tilpasningsevne
  • Nem afrulning og jævn dispensering til brug på højhastigheds automatiserede pakkelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klæbende type Hot-melt
Farve Klarhed
Format Tape
Materiale Polypropylen
Produkttype Kasseforseglingstape
Til brug med (applikation) Kraftig emballage
Mængde 6 Pk.
Dimensioner (L x B) 914 mx 48 mm
Længde (engelsk) 2999 ft.
Længde (metrisk) 914 m
Bredde (engelsk) 1,88 tommer
Bredde (metrisk) 48 mm