Få mere at vide
Grant Instruments™ High Speed Shaker / Vortex Mixer Kit
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer MPS-1 High Speed Shaker / Vortex Mixer
- 4 ekstra indsatser til at rumme
- 24 x 1,5/2,0 ml rør
- 32 x 0,5 ml rør
- 24 x 0,5 ml PLUS 48 x 0,2 ml rør eller 8 x 0,2 ml strimler
- 96 x 0,2 ml rør eller 12 x 0,2 ml strimler eller 96 brønds semi/uskørte PCR-plader
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 300 til 3200 rpm |
| Spænding | 120/230 V |
| Watt | 10 W |
| Strømstyrke | 0,8 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 215 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Bredde (metrisk) | 225 mm |
| Vægt (metrisk) | 5.1 kg |
| Vis mere |